TAPS sal sódica ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
J61189.14 J61189.22
J61189.14EA 31.7 EUR
J61189.14 J61189.22
TAPS sal sódica ≥98%
TAPS sal sódica (Ácido 3-(tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfonico sal sódica)
Purity: 98% CAS No.: 91000-53-2 Molecular Formula: C7H16NNaO6S Formula Weight: 265.26 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00069903
Zwitterionic buffer
Formula: C₇H₁₇NO₆S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069903
Núm. CAS: 91000-53-2