3-Bromo-5-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B3490-1G
B3490-5G
TCIAB3490-1GEA
28
EUR
TCIAB3490-1G
TCIAB3490-5G
3-Bromo-5-formilpiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-formilpiridina
Formula:
C₆H₄BrNO |
Número MDL:
MFCD03265758 Núm. CAS: 113118-81-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...