Potasio bromuro ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
2997-01EA 155.39 EUR
2997-01 2997-07
Potasio bromuro ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potasio bromuro
Formula: KBr
Pto. Ebullición: 1435 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 730 °C
Densidad: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 13,07701
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KBr) (by Ag titrn) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.8
Bromate (BrO₃) ≤0.001 %
Iodate (IO₃) ≤0.001 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs