Sodio carbonato
Proveedor: G Biosciences
Atención
Sinónimos: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
RC-126 RC-125
RC-126EA 231 EUR
RC-126 RC-125
Sodio carbonato
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 854
Densidad: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003494
Núm. CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
IR: 01-2119485498-19
Índice Merck: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM