Cesio cloruro 99.9% (metals basis), grado ultrapuro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J65950.14 J65950.22
J65950.14EA 80.8 EUR
J65950.14 J65950.22
Cesio cloruro 99.9% (metals basis), grado ultrapuro
Cesio cloruro
Purity: 99.9% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Crystalline Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formula: CsCl
Pto. Ebullición: 1303 °C
Pto. de fusión: 646 °C
Densidad: 3,99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010955
Núm. CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Índice Merck: 14,2011