Magnesio cloruro, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cloruro de magnesio
223211000 223210010 223210025 223210250
ACRO223211000EA 51.7 EUR
ACRO223211000 ACRO223210010 ACRO223210025 ACRO223210250
Magnesio cloruro, puro
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Pto. Ebullición: 1412 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 708 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011106
Núm. CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder (May contain grey to black particles)
Titration Complexometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤3 % (K.F.)