Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
C1663-1G
C1663-5G
TCIAC1663-1GEA
17
EUR
TCIAC1663-1G
TCIAC1663-5G
Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol |
Número MDL:
MFCD00798429 Núm. CAS: 52950-18-2 EINECS: 444-040-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...