Cinc óxido, NanoArc® ZN-0605
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
45849.22 45849.36
45849.22EA 33.7 EUR
45849.22 45849.36
Cinc óxido, NanoArc® ZN-0605
Cinc óxido
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: OZn Formula Weight: 81.37 Physical Form: 40-100nm APS Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 14,10147