4-Aminopiridina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 504-24-5
Molecular Formula: C5H6N2
Formula Weight: 94.12
Flash Point: 164°(327°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.26
Appearance: White
Odour: Unpleasant
Melting Point: 157-161°
Boiling Point: 273-274°
Beilstein Reference: 105782
Merck Reference: 14,3933
UN No.: 2671
MDL No.: MFCD00006439
A potassium channel blocker
Formula:
C₅H₆N₂ Pto. Ebullición: 273…274 °C Pto. de fusión: 157…161 °C Densidad: 1,26 Pto. de inflamación: 164 °C (327 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006439 Núm. CAS: 504-24-5 EINECS: 207-987-9 UN: 2671 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3933 |