L(+)-Ornitina clorhidrato cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
J60241.18
J60241.22
J60241.30
J60241.18EA
62.1
EUR
J60241.18
J60241.22
J60241.30
L(+)-Ornitina clorhidrato cell culture reagent
L(+)-Ornitina clorhidrato
CAS No.: 3184-13-2
Molecular Formula: C5H12N2O2.HCl
Formula Weight: 168.62
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: ca 238° dec.
Beilstein Reference: 3625847
Merck Reference: 14,6874
Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064562
Formula:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl MW: 168.62 g/mol Pto. de fusión: ∼ 238 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064562 Núm. CAS: 3184-13-2 EINECS: 221-678-6 Índice Merck: 14,6874 |