Dextrano, M.W. ~ 500,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63702.09
J63702.18
J63702.22
J63702.36
J63702.09EA
49.9
EUR
J63702.09
J63702.18
J63702.22
J63702.36
Dextrano, M.W. ~ 500,000
Dextrano
CAS No.: 9004-54-0
Molecular Formula: (C6H10O5)n
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Merck Reference: 14,2948
MDL No.: MFCD00130935
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130935 Núm. CAS: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 Índice Merck: 14,2948 |