Dextrano, M.W. ~ 6,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62775.09 J62775.18 J62775.22 J62775.36
J62775.09EA 42.5 EUR
J62775.09 J62775.18 J62775.22 J62775.36
Dextrano, M.W. ~ 6,000
Dextrano
CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H10O5)n Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130935
Núm. CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Índice Merck: 14,2948