Ácido tioglicólico sal sódica ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
J60290.14EA 39.5 EUR
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
Ácido tioglicólico sal sódica ≥98%
Mercaptoacetato de sodio
Formula: HSCH₂COONa
MW: 114,1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043386
Núm. CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,8692