2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0593-25G H0593-500G
TCIAH0593-25GEA 16 EUR
TCIAH0593-25G TCIAH0593-500G
2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio
Formula: C₆H₅KO₅S
Número MDL: MFCD00007475
Núm. CAS: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86a297df1dff02921ed92e7eb18637cb1f4b7c9&vid=e86a297df1dff02921ed92e7eb18637cb1f4b7c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency