Ácido 2,7-(bis(2-arsonofenilazo))-1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-disulfonico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)chromotropic acid, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid, 2,2′-(1,8-Dihydroxy-3,6-disulphonaphthylene-2,7-bisazo)bisbenzenearsonic acid, Arsenazo Ⅲ
J63031.06 J63031.14
J63031.06EA 289 EUR
J63031.06 J63031.14
Ácido 2,7-(bis(2-arsonofenilazo))-1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-disulfonico
Ácido 2,7-(bis(2-arsonofenilazo))-1,8-dihidroxinaftaleno-3,6-disulfonico
Formula: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036695
Núm. CAS: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3465
ADR: 6.1,III