Cloruro de hidrógeno 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
368461000 368468000
368461000.EA 120 EUR
368461000. 368468000.
Cloruro de hidrógeno 1 N in diethyl ether, AcroSeal®, puro
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 N