Ketoprofen
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid
J62702.06 J62702.14
J62702.06EA 96.3 EUR
J62702.06 J62702.14
Ketoprofen
Ketoprofen
Formula: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Pto. de fusión: 92…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055790
Núm. CAS: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5305