Manganeso (II) cloruro 1 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Manganese dichloride
J63150.AD J63150.AE
J63150.ADEA 63 EUR
J63150.AD J63150.AE
Manganeso (II) cloruro 1 M en solución acuosa
Manganeso (II) cloruro
CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formula: MnCl₂
MW: 125.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1190
Pto. de fusión: 650
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011114
Núm. CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
Índice Merck: 12,05768