Cloruro de hidrógeno ∼4 mol/L in 1,4-dioxane
Proveedor: TCI
Peligro
H1062-25ML H1062-500ML H1062-100ML
TCIAH1062-25MLEA 21 EUR
TCIAH1062-25ML TCIAH1062-500ML TCIAH1062-100ML
Cloruro de hidrógeno ∼4 mol/L in 1,4-dioxane
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. de inflamación: 17°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=338900896177ed872f84260a2c7a1dc5ecd792bb&vid=e5980c0cffb1dc3880f1220a8899149e8f4ae26c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 14.0 to 15.4 w/w%