(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de etilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl (S)-3-hydroxybutanoate, Ethyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate, (S)-Ethyl 3-hydroxybutanoate, Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate
H0975-25G H0975-5G
TCIAH0975-25GEA 381 EUR
TCIAH0975-25G TCIAH0975-5G
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de etilo ≥96.0% (por GC)
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00066206
Núm. CAS: 56816-01-4
EINECS: 260-393-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26e1108352b069a131621b13105159c6c3bfdaa5&vid=26e1108352b069a131621b13105159c6c3bfdaa5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +19.0 deg (neat)