3-Etoxiacrilato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Ethoxyacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3-Ethoxyacrylate, Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, Ethyl 3-ethoxyacrylate
H59187.09
H59187.18
H59187.09EA
97.1
EUR
H59187.09
H59187.18
3-Etoxiacrilato de etilo ≥98%
3-Etoxiacrilato de etilo
Formula:
C₇H₁₂O₃ MW: 144,17 g/mol Pto. Ebullición: 195…196 °C Densidad: 0,998 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009863 Núm. CAS: 1001-26-9 UN: 3334 ADR: 9, |