Dextran sulfato, sal sódica, M.W. ~ 40,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63606.14
J63606.22
J63606.PG
J63606.14EA
84.7
EUR
J63606.14
J63606.22
J63606.PG
Dextran sulfato, sal sódica, M.W. ~ 40,000
Dextran sulfato, sal sódica
CAS No.: 9011-18-1
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to pale yellow
Odour: Phenol-like
Merck Reference: 14,2951
MDL No.: MFCD00081551
Formula:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081551 Núm. CAS: 9011-18-1 Índice Merck: 14,2951 |