Dextran sulfato, sal sódica, M.W. ~ 500,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62787.06
J62787.18
J62787.22
J62787.A1
J62787.06EA
49.4
EUR
J62787.06
J62787.18
J62787.22
J62787.A1
Dextran sulfato, sal sódica, M.W. ~ 500,000
Dextran sulfato, sal sódica
CAS No.: 9011-18-1
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to pale yellow
Odour: Phenol-like
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,2951
MDL No.: MFCD00081551
Formula:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081551 Núm. CAS: 9011-18-1 Índice Merck: 14,2951 |