Ampicilina sal sódica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
CAS No.: 69-52-3
Molecular Formula: C16H18N3NaO4S
Formula Weight: 371.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 215°
Solubility: Freely soluble in water. Sparingly soluble in acetone
Beilstein Reference: 4119211
Merck Reference: 14,586
MDL No.: MFCD00064313
Formula:
C₁₆H₁₈N₃NaO₄S Pto. de fusión: 215 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00064313 Núm. CAS: 69-52-3 EINECS: 200-708-1 Índice Merck: 14,586 |