Higromicina B
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
J60681.MC
J60681.MD
J60681.03
J60681.MCEA
64.6
EUR
J60681.MC
J60681.MD
J60681.03
Higromicina B
Higromicina B
Formula:
C₂₀H₃₇N₃O₁₃ MW: 527.5 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06795479 Núm. CAS: 31282-04-9 EINECS: 250-545-5 UN: 3462 ADR: 6.1 I Índice Merck: 14,4852 |