Clortetraciclina clorhidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
J60095.14 J60095.22
J60095.14EA 136 EUR
J60095.14 J60095.22
Clortetraciclina clorhidrato
Clortetraciclina clorhidrato
CAS No.: 64-72-2 Molecular Formula: C22H23ClN2O8.HCl Formula Weight: 515.34 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210-215° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3858364 Merck Reference: 14,2192 MDL No.: MFCD00082440
Bacteriostatic antibiotic active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Formula: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Pto. de fusión: 210…215 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26142699
Núm. CAS: 64-72-2
EINECS: 200-591-7
Índice Merck: 14,2192