Oxitetraciclina clorhidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62489.14
J62489.22
J62489.14EA
90.4
EUR
J62489.14
J62489.22
Oxitetraciclina clorhidrato
Oxitetraciclina clorhidrato
CAS No.: 2058-46-0
Molecular Formula: C22H24N2O9.HCl
Formula Weight: 496.90
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: Yellow to pale gray
Melting Point: 180°
Solubility: Soluble in ethanol
Beilstein Reference: 3853107
Merck Reference: 14,6976
MDL No.: MFCD00135815
Impairs mitochondrial protein synthesis
Formula:
C₂₂H₂₅ClN₂O₉ Pto. de fusión: 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135815 Núm. CAS: 2058-46-0 EINECS: 218-161-2 Índice Merck: 14,6976 |