Litio cloruro 1 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61895.AE
J61895.AD
J61895.AEEA
78.1
EUR
J61895.AE
J61895.AD
Litio cloruro 1 M en solución acuosa
Litio cloruro
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: ClLi
Formula Weight: 42.39
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011078
Formula:
LiCl MW: 42.39 g/mol Pto. Ebullición: 1382 Pto. de fusión: 614 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011078 Núm. CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Índice Merck: 13,05550 |