5-Fluorouridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
J62083.03
J62083.06
J62083.03EA
56.1
EUR
J62083.03
J62083.06
5-Fluorouridina ≥97%
5-Fluorouridina
Purity: 97%
CAS No.: 316-46-1
Molecular Formula: C9H11FN2O6
Formula Weight: 262.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 33662
MDL No.: MFCD00036832
Formula:
C₉H₁₁FN₂O₆ MW: 262,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036832 Núm. CAS: 316-46-1 EINECS: 206-260-3 |