6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: CI 26905
J65603.14 J65603.22
J65603.14EA 31.3 EUR
J65603.14 J65603.22
6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio
6-(2-Hidroxinaftilazo)-3,4'-azodibencenosulfonato de sodio
Formula: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Pto. de fusión: 181…188 °C
Pto. de inflamación: 300 °C (572 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003891
Núm. CAS: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5