Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
J63060.03
J63060.06
J63060.14
J63060.03EA
41.6
EUR
J63060.03
J63060.06
J63060.14
Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium 99%
Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium
Purity: 99%
CAS No.: 306-67-2
Molecular Formula: C10H26N4.4HCl
Formula Weight: 348.19
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Beilstein Reference: 3911771
MDL No.: MFCD00012914
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA
Formula:
C₁₀H₃₀Cl₄N₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012914 Núm. CAS: 306-67-2 EINECS: 206-189-8 |