Cloruro de 3-amino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Azurol a, N,N-Dimethylthionine, Azure A chloride, azurol I, 7 - (dimethyl) - 3-imino-3h-dithizine hydrochloride, 3-amino-7-dimethylaminophenothiazine-5-onium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)phenazathionium Chloride, Methylene Azur A
J61346.14 J61346.22
J61346.14EA 37.2 EUR
J61346.14 J61346.22
Cloruro de 3-amino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io
Cloruro de 3-amino-7-dimetilaminofenotiazin-5-io
CAS No.: 531-53-3 Molecular Formula: C14H14ClN3S Formula Weight: 291.80 Physical Form: Powder Appearance: Dark green Melting Point: 290° dec. Beilstein Reference: 3922287 Merck Reference: 14,927 MDL No.: MFCD00012112
For staining cell granules and tissues
Formula: C₁₄H₁₄ClN₃S
MW: 291.797 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012112
Núm. CAS: 531-53-3
EINECS: 208-510-7