Cloruro de 3-amino-7-metilaminofenotiazin-5-io
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
J64515.03 J64515.06
J64515.03EA 19 EUR
J64515.03 J64515.06
Cloruro de 3-amino-7-metilaminofenotiazin-5-io
Cloruro de 3-amino-7-metilaminofenotiazin-5-io
CAS No.: 531-57-7 Molecular Formula: C13H12ClN3S Formula Weight: 277.78 Physical Form: Powder Appearance: Dark green or black Beilstein Reference: 4060661 Merck Reference: 14,929 MDL No.: MFCD00067677
Formula: C₁₃H₁₂ClN₃S
MW: 277,78 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067677
Núm. CAS: 531-57-7
EINECS: 208-512-8
Índice Merck: 14,929