N-Metil-N-octanoil-D-glucamina (MEGA-8)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Octanoyl-N-methyl-D-glucamine, N-Methyl-N-((2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl)octanamide, MEGA-8
J63574.03
J63574.06
J63574.03EA
83.8
EUR
J63574.03
J63574.06
N-Metil-N-octanoil-D-glucamina (MEGA-8)
N-Methyl-N-octanoyl-D-glucamine (MEGA-8)
CAS No.: 85316-98-9
Molecular Formula: C15H31NO6
Formula Weight: 321.41
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 80-90°
Beilstein Reference: 5816747
Optical Rotation: -18° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00134152
Non-ionic detergent for solubilizing membrane proteins
Formula:
C₁₅H₃₁NO₆ Pto. de fusión: 80…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134152 Núm. CAS: 85316-98-9 |