Auramine O ≥80% (dye content)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
J60343.14
J60343.18
J60343.14EA
42.5
EUR
J60343.14
J60343.18
Auramine O ≥80% (dye content)
Monoclorhidrato de 4,4'-carbonimidoilbis(N,N-dimetilanilina)
Formula:
C₁₇H₂₂ClN₃ Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012484 Núm. CAS: 2465-27-2 EINECS: 219-567-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...