Ponceau S colorante Electrophoresis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
J60744.09
J60744.30
J60744.18
J60744.09EA
24.1
EUR
J60744.09
J60744.30
J60744.18
Ponceau S colorante Electrophoresis
3-Hidroxi-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)fenilazo)naftaleno-2,7-disulfonato de tetrasodio
CAS No.: 6226-79-5
Molecular Formula: C22H12N4Na4O13S4
Formula Weight: 760.58
Physical Form: Powder
Appearance: Red-brown
Protein stain for electrophoresis
Formula:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ MW: 760.56 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003892 Núm. CAS: 6226-79-5 EINECS: 228-319-2 |