2'-Deoxyguanosine monohydrate
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
J60741.03
J60741.06
J60741.09
J60741.03EA
76.9
EUR
J60741.03
J60741.06
J60741.09
2'-Deoxyguanosine monohydrate
2'-Deoxyguanosine monohydrate
CAS No.: 961-07-9
Molecular Formula: C10H13N5O4
Formula Weight: 267.25
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White to off-white
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O MW: 285,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150760 Núm. CAS: 312693-72-4 EINECS: 213-505-8 |