Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J61414.MD J61414.ME J61414.03
J61414.MDEA 277 EUR
J61414.MD J61414.ME J61414.03
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
CAS No.: 56001-37-7 Molecular Formula: C10H14N5Na2O14P3 Formula Weight: 567.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4113439 MDL No.: MFCD00083629
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03410297
Núm. CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7