3'-Desoxiadenosina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3'-Deoxyadenosine, (2R,3R,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, Cordycepin
J65366.MB J65366.MC
J65366.MBEA 176 EUR
J65366.MB J65366.MC
3'-Desoxiadenosina ≥98%
3'-Desoxiadenosina
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₃
MW: 251,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037998
Núm. CAS: 73-03-0
EINECS: 200-791-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,2529