2'-Deoxycitidina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63062.03
J63062.06
J63062.14
J63062.03EA
36.8
EUR
J63062.03
J63062.06
J63062.14
2'-Deoxycitidina
2'-Deoxycitidina
CAS No.: 951-77-9
Molecular Formula: C9H13N3O4
Formula Weight: 227.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: 209-211°
Beilstein Reference: 87567
MDL No.: MFCD00006547
Formula:
C₉H₁₃N₃O₄ Pto. de fusión: 209…211 °C |
Número MDL:
MFCD00006547 Núm. CAS: 951-77-9 EINECS: 213-454-1 |