Vancomycin hydrochloride para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62790.03 J62790.06
J62790.03EA 151 EUR
J62790.03 J62790.06
Vancomycin hydrochloride para biología molecular
Vancomycin hydrochloride
Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.
  • Hygroscopic
Off-white powder
Soluble in water
Formula: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03613611
Núm. CAS: 1404-93-9
Índice Merck: 14,9929