Octil β-D-tioglucopiranósido ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61028.06 J61028.09 J61028.88
J61028.06EA 334 EUR
J61028.06 J61028.09 J61028.88
Octil β-D-tioglucopiranósido ≥98%
Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Purity: 98+% CAS No.: 85618-21-9 Molecular Formula: C14H28O5S Formula Weight: 308.44 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white Melting Point: 128° Solubility: Soluble in ethanol, water or methanol Beilstein Reference: 4182783 MDL No.: MFCD00012189
Non-ionic detergent used for the solubilization of membrane proteins
Formula: C₁₄H₂₈O₅S
Pto. de fusión: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012189
Núm. CAS: 85618-21-9