Metotrexato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
J63075.MC J63075.03
J63075.MCEA 160 EUR
J63075.MC J63075.03
Metotrexato
Metotrexato
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150847
Núm. CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5985