Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DAB Tetrahidrocloruro hidrato
J62216.06
J62216.09
J62216.06EA
107
EUR
J62216.06
J62216.09
Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato 97%
Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato
CAS No.: 868272-85-9
Molecular Formula: C12H14N4.4HCl.xH2O
Formula Weight: 360.11(anhy)
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Solubility: Soluble at 5%(w/v) in water
MDL No.: MFCD08273058
Widely used peroxidase substrate for immunoblotting and immunohistochemical staining techniques
Formula:
C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O MW: 360.11 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD08273058 Núm. CAS: 868272-85-9 EINECS: 231-018-9 |