ABTS sal de diamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J65535.03 J65535.06
J65535.03EA 71.2 EUR
J65535.03 J65535.06
ABTS sal de diamonio ≥98%
ABTS (2,2'-Azinobis[3-etil-2,3-dihidrobenzotiazol-6-sulfonato] de diamonio)
Formula: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010404
Núm. CAS: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6