Sudan black B
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
J62268.09
J62268.14
J62268.22
J62268.09EA
43.1
EUR
J62268.09
J62268.14
J62268.22
Sudan black B
Sudan black B
CAS No.: 4197-25-5
Molecular Formula: C29H24N6
Formula Weight: 456.55
Physical Form: Powder
Appearance: Dark brown to black
Melting Point: 118-126°
Beilstein Reference: 723248
Merck Reference: 14,8885
MDL No.: MFCD00006919
Histochemical stain for chromosomes
Formula:
C₂₉H₂₄N₆ MW: 456,55 g/mol Pto. de fusión: 118…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006919 Núm. CAS: 4197-25-5 EINECS: 224-087-1 Índice Merck: 14,8885 |