Alcian azul 8GX
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcian azul 8 GX
J60122.09
J60122.14
J60122.22
J60122.09EA
78.2
EUR
J60122.09
J60122.14
J60122.22
Alcian azul 8GX
Alcian blue
CAS No.: 33864-99-2
Molecular Formula: C56H68Cl4CuN16S4
Formula Weight: 1298.88
Physical Form: Powder
Appearance: Dark blue
Melting Point: 148°
MDL No.: MFCD00010720
Formula:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ MW: 1298.86 g/mol Pto. de fusión: 148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010720 Núm. CAS: 33864-99-2 EINECS: 251-705-7 Índice Merck: 14,218 |