Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate hydrate ≥98.0% (by HPLC and gravimetric)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: NaBARF
S0447-1G S0447-200MG
TCIAS0447-1GEA 161 EUR
TCIAS0447-1G TCIAS0447-200MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate hydrate ≥98.0% (by HPLC and gravimetric)
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate hydrate
Formula: C₃₂H₁₂BF₂₄Na.xH₂O
MW: 886,21 g/mol (anhy)
Número MDL: MFCD00043323
Núm. CAS: 79060-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12d2b306330348294c479dee62e3724a3bff63ed&vid=5b399f71c625a560c768f0d49ad57bde7377ce51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %