4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H33015.03
H33015.06
H33015.03EA
49.1
EUR
H33015.03
H33015.06
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 23967-57-9
Molecular Formula: C9H5ClO2S
Formula Weight: 212.65
Melting Point: ca 233° subl.
MDL No.: MFCD06655155
Formula:
C₉H₅ClO₂S MW: 212,65 g/mol Pto. de fusión: ∼ 233 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06655155 Núm. CAS: 23967-57-9 |