2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Estabilización: Stabilised with potassium carbonate
399730050 399730010
ACRO399730050EA 200 EUR
ACRO399730050 ACRO399730010
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% estabilizado
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Formula: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223,1075 g/mol
Pto. Ebullición: 64,5 °C (.8 mmHg)
Densidad: 1,314 g/cm³
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058593
Núm. CAS: 33821-94-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer K2CO3